Läs mer
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Produktkod. 17460254
Change view
Baume Range:
0° till 12°
0° till 35°
19° till 31°
29° till 41°
9° till 21°
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range
17460254 0° till 12°
17400264 0° till 35°
17470254 9° till 21°
17480254 19° till 31°
17490254 29° till 41°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17460254 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer B618040000
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Baume Hydrometer - Finns i en mängd olika modeller som mäter Baume av sirap och andra vätskor tyngre än vatten i olika intervall.
  • Finns i en mängd olika modeller som mäter Baume av sirap och andra vätskor tyngre än vatten i olika intervall från 0° till 70° Dessa hydrometrar i vanlig form används inom kemi-, farmakologi-, livsmedels- och dryckesindustrin, stärkelseindustrin och mer.
    • 300 mm (12 tum) lång
    • Blyfri ballast och glas
    • Individuellt serialiserad
    • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
    • Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam
    • Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
  • Obs: Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr, säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer
Specifikationer
Typ Areometer
Längd (metrisk) 300 mm
Inkluderar Utlåtande om noggrannhet
Material Ballast, glas
Längd (engelska) 30,08 cm
Baume Range 0° till 12°
För användning med (applikation) Kemi, farmakologi, mat och dryck, stärkelseindustrier och mer
Standardiseringstemperatur 15 °C