Läs mer
SP Bel-Art™ H-B Durac Plus inkubatorverifieringstermometer; 10 °C till 45 °C
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
10 °C till 45 °C
Beskrivning
- Verifiera provets temperatur i inkubatorer
- Noggrann temperaturavläsning utan provkontamination uppnås genom att använda den fyllda flaskan (ingår), som efterliknar provet
- Sätt i termometern i flaskan och placera nära proverna för bästa resultat
- Termometrar innehåller organisk vätska, eller EnviroKleen™ auktoriserad Enviro-Safe™ flytande; har permanent sammansmälta markeringar och blyfritt glas
- PFA-beläggning på utvalda termometrar innehåller säkert glas och vätska i händelse av brott
- Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam; individuellt serialiserad
- Inkluderar flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och spårbarhet
- Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Glaspärlor |
| Flaskstorlek | 30 mL |
| Höjd (engelska) | 4,9 tum |
| Höjd (metrisk) | 125 mm |
| Längd (engelska) Totalt | 4,9 tum |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Termometerfyllning | Organisk vätska |
| Produkttyp | Termometer |
| Temperaturområde (metriskt) | 10 °C till 45 °C |
| Noggrannhet | ±0,5 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- H-B DURAC PLUS INCUBATOR VERIFICATION THERMOMETER;
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetone