Läs mer
SP Bel-Art™ H-B Durac Plus Pocket Liquid-in-Glass Laboratory Termometer; Original flytande fyllning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till 100 °C
Noggrannhet:
±1 °C
Inkluderar:
Fönsterplasthölje
Slutet metallhölje
Slutet plasthölje
Beskrivning
- Kvicksilverfri; innehålla blå organisk vätska mot blyfritt, vitt bakglas
- Testad och besiktigad av vår USA kvalitetsteam
- Spårbar till NIST
- Inkludera flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och spårbarhet
- Fallalternativ inkluderar:
- Plastfönster - inkapslat i plast med öppet fönster
- Stängd plast - inrymd i avtagbar plastlåda
- Closed Metal - inrymd i ett avtagbart metallfodral
- Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Inkluderar | Fönsterplasthölje |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Produkttyp | Termometer |
| Längd (engelska) | 6,3 tum |
| Temperaturområde (engelska) | 0 °F till 220 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till 100 °C |
| Noggrannhet | ±1 °C |