Läs mer
SP Bel-Art™ H-B Durac Plus Pocket Liquid-in-Glass Laboratory Termometer; Original flytande fyllning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till 100 °C
Noggrannhet:
±1 °C
Inkluderar:
Closed Metal Case
Closed Plastic Case
Window Plastic Case
Beskrivning
- Kvicksilverfri; innehålla blå organisk vätska mot blyfritt, vitt bakglas
- Testad och besiktigad av vår USA kvalitetsteam
- Spårbar till NIST
- Inkludera flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och spårbarhet
- Fallalternativ inkluderar:
- Plastfönster - inkapslat i plast med öppet fönster
- Stängd plast - inrymd i avtagbar plastlåda
- Closed Metal - inrymd i ett avtagbart metallfodral
- Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Inkluderar | Closed Plastic Case |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Produkttyp | Termometer |
| Längd (engelska) | 6,3 tum |
| Temperaturområde (engelska) | 0 °F till 220 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till 100 °C |
| Noggrannhet | ±1 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- H-B DURAC PLUS POCKET LIQUID-IN-GLASS LAB THERMOMER
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetone