Läs mer
Bel-Art™ H-B Durac Plus Laboratorietermometer med ultralåg vätska i glas
Produktkod. 17511545
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17511545 -100 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17511545 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer B607601200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.55 SEK
    284.36 SEK / Paket med 1
    Save 13.19 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Bel-Art, H-B Durac Plus vätske-i-glas laboratorietermometrar är del- och totala nedsänkningstermometrar för lågtemperaturtillämpningar.
  • Designade för användning vid ultralåg temperatur för att säkerställa att menisken kommer att synas i lämpliga lågtemperaturapplikationer, dessa termometrar har kvicksilverfri vätska mot blyfritt, vitt bakglas.
    • Spårbar till NIST
    • Inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet
    • Testad och besiktigad av vår USA kvalitetsteam
    • För ökad läsbarhet använd termometerförstoringsglas B61400-7000
  • Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
För användning med (applikation) Lågtemperaturapplikationer
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Inkluderar Uttalande om noggrannhet och spårbarhet
Material Glas
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +50 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • H-B DURAC PLUS ULTRA LOW LIQUID-IN-GLASS LAB THERM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene