Läs mer
SP Bel-Art™ H-B DURAC Termoelement termometersonder
Produktkod. 17224376
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +920 °C
-40 °C till +750 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17224376 -200 °C till +920 °C
17214376 -40 °C till +750 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17224376 Leverantör SP Bel-Art™ Leverantörsnummer B609011300
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
H-B DURAC Termoelement termometersond
  • För användning med H-B DURAC Kalibrerade termoelementtermometrar eller andra som accepterar sonder av K- eller J-typ.
  • För temperaturmätning av vätskor, halvfasta ämnen eller luft/gaser
  • Mät breda temperaturområden
  • 15,24 cm (6” ) rostfritt stålsond
  • B60901-1300 perfekt för användning i dewars
Specifikationer
Längd (engelska) Kabel 40 tum.
Längd (metrisk) kabel 101.5 cm
Sondtyp K, blytråd, FEP-isolerad
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +920 °C