Läs mer
Bel-Art™ H-B Frio-Temp Inkubatorverifieringstermometer med individuell kalibreringsrapport
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
15 °C till 50 °C
Beskrivning
- Verifiera provtemperaturer i inkubatorer
- Användbar för noggranna temperaturavläsningar utan provkontamination
- Fylld flaska (ingår) efterliknar provet
- PFA-belagd termometer innehåller glas och vätska vid brott; fylld med organisk vätska eller EnviroKleen™ auktoriserad Enviro-Safe™ flytande
- Permanent smält termometermärkning och blyfritt glas.
- Inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen
- Individuellt serialiserad och gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Noggranna temperaturavläsningar utan provkontamination |
| Inkluderar | Individuell termometerkalibreringsrapport |
| Material | PFA-belagd, Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Produkttyp | Termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 15 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 15 °C till 50 °C |
| Kalibrerad | Ja |
| För användning med (utrustning) | Inkubatorer |