Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda termometrar i vätska i glas: Total nedsänkning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4414432 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Temperaturområde (engelska):
Längd (metrisk) sond:
200 mm
300 mm
Indelning:
1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13009152
Brand: H-B Instrument™ B604001200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din arbetsplats och säkerställ en säker miljö
  • Miljösäkra termometrar är PFA säkerhetsbelagda för att hålla vätska och glas inneslutna i händelse av brott
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST™ . Inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, bearbetning av livsmedel och drycker, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustri, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier
Kvalitet Precision
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (engelska) Totalt 7,9 tum
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Längd (metrisk) sond 200 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska)
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1 °C