Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Alkoholsäker - Etylalkoholhydrometrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
75 till 95 %
90 till 110 %
Beskrivning
- 300 mm (12 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Tillverkad enligt Bureau of Internal Revenue, USA Finansdepartementet; toleranser som anges är de som beskrivs i cirkulär 555 från National Bureau of Standards, Testing of Hydromets
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Alkoholsäkra hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Applikationer:
För att fastställa bevis på etylalkoholsprit.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,2 % |
| Ökar | 0.2% |
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Innehåll och lagring | Alkoholsäkra hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| Beskrivning | Internal Revenue Code: L |
| För användning med (applikation) | Fastställande bevis på etylalkoholsprit |
| Specifik viktområde | 90 till 110 % |