Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Alkoholsäker - Etylalkoholhydrometrar
Produktkod. p-4414444 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
75 till 95 %
90 till 110 %
Produktkod. 17460264
Brand: H-B Instrument™ B618074000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa hydrometrar, som används för att fastställa bevis på alkoholsprit, finns tillgängliga i olika intervall från 0 till 206 %
  • 300 mm (12 tum) lång
  • Blyfri ballast och glas
  • Tillverkad enligt Bureau of Internal Revenue, USA Finansdepartementet; toleranser som anges är de som beskrivs i cirkulär 555 från National Bureau of Standards, Testing of Hydromets
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Lagring:
Alkoholsäkra hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Applikationer:
För att fastställa bevis på etylalkoholsprit.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,2 %
Ökar 0.2%
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Längd (metrisk) 300 mm
Innehåll och lagring Alkoholsäkra hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Beskrivning Internal Revenue Code: K
För användning med (applikation) Fastställande bevis på etylalkoholsprit
Specifik viktområde 75 till 95 %