Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Batterihydrometer med sifonset
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeschreibung
Används för att bestämma den specifika vikten/relativ densitet (g/cm3) för batterisyra i intervallet 1.150 till 1.300
- Inkluderar sifonset för att samla upp batterisyra
- Gummidelar är gjorda av nitril, ett syntetiskt gummi som är mer kemikaliebeständigt och hållbart än konventionellt gummi
- 165 mm (6,5 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 77 °F
- Gjord i USA
Applikationer:
Bil- och lastbilsindustrin.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Bestellinformation
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifications
Spårbar till NIST
Recommended Storage
Battery hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer med sifonset |
| Noggrannhet | ±0,005 |
| Ökar | 0.005 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam. |
| Längd (metrisk) | 165 mm |
| Innehåll och lagring | Batterihydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| Typ av ballast | Blyfri |
| Baume Range | 1.150/1.3 |
| För användning med (applikation) | Bil- och lastbilsindustrin. |
| Specifik viktområde | 1.150 till 1.300 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.