Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Bi-metalliska termometrar: 33 mm urtavla
Beskrivning
Innehåller
Sond i rostfritt stål, flerspråkig beskrivning av test och kalibrering, sondskydd med fickklämma
Minsta nedsänkning är 50 mm (2 tum) i vätskor eller 100 mm (4 tum) i gaser; har polykarbonatlins och sondskydd med ficka clip™ .
- 125mm problem
- 1% noggrannhet
- Utrustad med en extern justeringsmutter för termometeromkalibrering
- Utrustad med test- och kalibreringsförklaring
- Har ett hölje och skaft i rostfritt stål
- Sond och lock
Modeller erbjuder olika sondlängder, räckvidd och indelningar.
För att säkerställa korrekt temperaturavläsning måste termometerskaftet vara nedsänkt minst 50 mm (2 tum) i vätskor och 100 mm (4 tum) i gaser
Garanti
Fem år begränsad. Se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Urtavla storlek (engelska) | 1,3 tum. |
| Urtavla storlek (metrisk) | 33 mm |
| Visa mått | 1,3 tum. (33 mm) |
| För användning med (applikation) | Petrokemi, olja och gas, avloppsvatten, läkemedel, kompost, lagring och bearbetning av livsmedel och drycker, asfalt, gruvdrift, kraftverk, bilindustri, marin, fotografisk |
| Inkluderar | Sond i rostfritt stål, flerspråkig beskrivning av test och kalibrering, sondskydd med fickklämma |
| Längd (engelska) Totalt | 4,9 tum |
| Längd (engelska) Sond | 4,9 tum |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 125 mm |
| Visa mer |