Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Kompakt Sling Psykrometer
Produktkod. 17590685
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-3,88 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17590685 -3,88 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17590685 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B615030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    973.53 SEK / Paket med 1
    Save 266.47 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Mäter relativ luftfuktighet med en våt och torr lampa av väderbyråtyp.
  • Organiska vätskefyllda termometrar med vitt bakglas är monterade i ett fristående plastfodral i fickstorlek designat med en inbyggd linjal/konvertera våta och torra glödlampor/relativ luftfuktighet, vilket eliminerar behovet av beräkningstabeller
Specifikationer
Typ Kompakt Sling Psykrometer
Noggrannhet 1 °C
Temperaturområde (metriskt) -3,88 °C till +50 °C
Ökar 1°
Material Glas
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 122 °F
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21 cm
För användning med (applikation) För att mäta relativ luftfuktighet med våt och torr glödlampa av väderbyråtyp
Inkluderar Vitt bakglas
Kvantitet 1 st.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone