Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Elektronisk termometer-hygrometrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Fuktighetsområde:
20 till 99 %
25 to 90%
Beskrivning
- Med maximalt/minst minne
- Alternativ för frysvarning
- Sondlängd 1,2 tum. 30 mm fäst på 9,8 fot. (3m) kabel
- Med utfällbart stativ och magnetisk baksida
- Testad och kalibrerad i trippelackrediterad/registrerad ISO™ /IEC 17025:2005 och A2LA laboratorium
- Levereras med instruktioner på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) och noggrannhetsförklaring som anger noggrannhet som kan spåras till NIST™ och DKD
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
RoHS
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Elektronisk termohygrometer |
| Fuktighetsområde | 20 till 99 % |
| Noggrannhet | ±5 % |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +70 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±1 °C |
| Larmtyper | Klocka med snooze |
| Temperaturområde (engelska) | -58 °F till +158 °F |
| Temperaturupplösning | 2 °F |
| Mått (L x B x H) | 1,2 x 2,5 x 3,7 tum. (30 x 6,5 x 9,7 cm) |
| Längd (engelska) | 1,2 tum |
| Visa mer |