Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Elektronisk termometer-hygrometrar
Produktkod. p-4604551 Handla allt SP Scienceware Produkter
Fuktighetsområde:
20 till 99 %
25 to 90%
Produktkod. 17984201
Brand: H-B Instrument™ B615060100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad med vattentät temperatursond
  • With maximum/minimum memory
  • Option of freeze alert
  • Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
  • With flip out stand and magnetic back
  • Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
  • Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
RoHS
Specifikationer
Typ Electronic Thermohygrometer
Fuktighetsområde 25 to 90%
Noggrannhet ±5%
Temperaturområde (metriskt) -50°C to +70°C
Temperaturnoggrannhet ±1°C
Temperaturområde (engelska) -58°F to +158°F
Temperaturupplösning 2°F
Mått (L x B x H) 1.2 x 2.5 x 3.7 in. (30 x 6.5 x 9.7 cm)
Längd (engelska) 1.2 in.
Längd (engelska) Kabel 9.8 ft.
Längd (engelska) Sond 1.2 in.
Längd (metrisk) 30 mm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Längd (metrisk) sond 3 cm
Bredd (engelska) 2.5 in.
Bredd (metrisk) 6.5 cm
Höjd (engelska) 3.7 in.
Höjd (metrisk) 9.7 cm
Inkluderar Supplied with multi language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS