Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Bi-metallisk min/max termometer; -50/50 °C (-58/122 °F)
Produktkod. 17581295
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17581295 -50 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17581295 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B613010300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 SEK
    259.43 SEK / Paket med 1
    Save 136.57 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Maximum/Minimum termometrar visar aktuell temperatur och registrerar de maximala och lägsta temperaturer som uppnåtts sedan den senaste återställningen.
  • Använd i miljöer med hög fuktighet eller våta miljöer inklusive växthus, provförberedande områden och vattenbehandlingsanläggningar
  • Fristående eller nyckelhålsmonterbar
Specifikationer
Mått (L x B x H) 120 x 92 x 25 mm (4,7 x 3,6 x 1,0 tum)
Material Metall
Produkttyp Termometer, min/max
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +50 °C
Noggrannhet ±2,5 °C (± 4,5 °F) från -50 °C till -20 °C (-58 °F till -4 °F); ±2 °C (± 3,6 °F) från -19 °C till 0 °C (-3 °F till 30 °F); ±1,5 °C (± 3°F) från 0°°C till 40°°C (32°F till 104°F); ±2 °C (± 3,6 °F) från 41 °C till 50 °C (105 °F till 122 °F) 
Indelning 1 °C/2 °F