Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Maximumregistrerande autoklaverbara bimetalltermometrar
Produktkod. 15460044 Handla allt SP Scienceware Produkter
Inkluderar:
Med individuell kalibreringsrapport
Utan individuell kalibreringsrapport
Produktkod. 15460044
Brand: H-B Instrument™ B602150000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Maximalregistrerande termometer och flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och instruktioner. 13-202-760 inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport.
Ange den högsta uppnådda temperaturen och håll den mätningen tills den återställs manuellt
En maximiregistreringspekare (röd) flyttas upp av temperaturmätningspekaren (svart) för att indikera den högsta uppnådda temperaturen.
  • Gängad anslutning (1/4 tum. NPT) skruvar direkt i in-line processer eller använd för att montera termometern på medföljande stativ
  • Vattentät och trycksatt
  • Tål autoklavcykler
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål med en glaslins
  • Tål tryck, höga temperaturer och rost
  • Sondlängd: 50 mm (2 tum)
  • Inkluderar flerspråkiga (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) instruktioner och test- och kalibreringsförklaring som kan spåras till NIST™
Uppfyllande
Spårbar till NIST
Specifikationer
Kalibreringspunkter ±2 °C
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Urtavla storlek (engelska) 3,19 tum.
Urtavla storlek (metrisk) 81 mm
Inkluderar Med individuell kalibreringsrapport
Längd (engelska) Sond 2 tum
Längd (metrisk) sond 50 mm
Linsmaterial Glas
Material Bimetall
Max. Temperatur (engelska) 300 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 300 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet +/-1,5 °C (+ /-3 °F) full räckvidd
Indelning 2 °C/5 °F