Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Maximumregistrerande autoklaverbara bimetalltermometrar
Produktkod. 15519971 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Inkluderar:
Med individuell kalibreringsrapport
Utan individuell kalibreringsrapport
Produktkod. Inkluderar
15519971 Utan individuell kalibreringsrapport
15460044 Med individuell kalibreringsrapport
2 options
Produktkod. 15519971
Brand: H-B Instrument™ B613150000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Maximalregistrerande termometer och flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet och instruktioner. 13-202-760 inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport.
Ange den högsta uppnådda temperaturen och håll den mätningen tills den återställs manuellt
En maximiregistreringspekare (röd) flyttas upp av temperaturmätningspekaren (svart) för att indikera den högsta uppnådda temperaturen.
  • Gängad anslutning (1/4 tum. NPT) skruvar direkt i in-line processer eller använd för att montera termometern på medföljande stativ
  • Vattentät och trycksatt
  • Tål autoklavcykler
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål med en glaslins
  • Tål tryck, höga temperaturer och rost
  • Sondlängd: 50 mm (2 tum)
  • Inkluderar flerspråkiga (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) instruktioner och test- och kalibreringsförklaring som kan spåras till NIST™
Uppfyllande
Spårbar till NIST
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Urtavla storlek (engelska) 3,19 tum.
Urtavla storlek (metrisk) 81 mm
Inkluderar Utan individuell kalibreringsrapport
Längd (engelska) Sond 2 tum
Längd (metrisk) sond 50 mm
Linsmaterial Glas
Material Bimetall
Max. Temperatur (engelska) 300 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 300 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet +/-1,5 °C (+ /-3 °F) full räckvidd
Indelning 2 °C/5 °F