Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Precisionsverifieringstermometrar
Beskrivning
Innehåller
Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) Förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Blå vätskefyllning på vitt glas gör det lättare att kontrollera temperaturen i frysar, kylskåp, inkubatorer.
Applikationer:
Idealisk för kemisk industri, petrokemi, läkemedel, medicin, kosmetika, kemikalieproducenter, universitet, mejerier, bryggerier, destillatörer, ölkällare, kylhus, värmehus, vetenskapliga institut, blodbanker, tillverkare av kyl/frys/inkubator/ugnsutrustning och tillverkare av
laboratorieutrustning.
Garanti
Fem år begränsad. Se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Glaspärlor |
| Flaskstorlek | 60 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS |
| För användning med (applikation) | Kylskåp |
| Inkluderar | Flerspråkiga instruktioner, noggrannhetsförklaring som anger noggrannhet som kan spåras till NIST |
| Längd (engelska) Totalt | 4,9 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 125 mm |
| Termometerfyllning | Blå organisk vätska |
| Produkttyp | Precisionsverifieringstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 15 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.