Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Precisionsverifieringstermometrar
Produktkod. 17541285
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-2 °C till +10 °C
-25 °C till +5 °C
-5 °C till +15 °C
15 °C till 30 °C
15 °C till 50 °C
25 °C till 45 °C
95 °C till 115 °C
Flaskstorlek:
30 ml
60 ml
För användning med (applikation):
Frysar
Inkubator
Kylskåp
Ugn
Längd (metrisk) Totalt:
125 mm
135 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Flaskstorlek För användning med (applikation) Längd (metrisk) Totalt
17541285 15 °C till 50 °C 30 ml Inkubator 135 mm
17501285 -5 °C till +15 °C 60 ml Kylskåp 125 mm
17561275 15 °C till 30 °C 60 ml Inkubator 180 mm
17551275 -2 °C till +10 °C 60 ml Kylskåp 180 mm
17541275 -25 °C till +5 °C 60 ml Frysar 210 mm
17571275 95 °C till 115 °C 60 ml Ugn 200 mm
17581275 25 °C till 45 °C 60 ml Inkubator 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17541285 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B606001000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) Förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar.
Blå vätskefyllning på vitt glas gör det lättare att kontrollera temperaturen i frysar, kylskåp, inkubatorer.
Applikationer:
Idealisk för kemisk industri, petrokemi, läkemedel, medicin, kosmetika, kemikalieproducenter, universitet, mejerier, bryggerier, destillatörer, ölkällare, kylhus, värmehus, vetenskapliga institut, blodbanker, tillverkare av kyl/frys/inkubator/ugnsutrustning och tillverkare av
laboratorieutrustning.
Garanti
Fem år begränsad. Se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.
Specifikationer
Flaskfyllning Glaspärlor
Flaskstorlek 30 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS
För användning med (applikation) Inkubator
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, noggrannhetsförklaring som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Längd (engelska) Totalt 5,3 tum
Längd (metrisk) Totalt 135 mm
Termometerfyllning Blå organisk vätska
Produkttyp Precisionsverifieringstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 15 °C
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 50 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • H-B DURAC PLUS INCUBATOR VERIFICATION THERMOMETER; 15 TO 50C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone