Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Baume Plast Hydrometrar i vanlig form
Produktkod. p-4604575 Handla allt SP Scienceware Produkter
Baume Range:
0 till 12°
19 till 31°
9 till 21°
Hydrometrar av polykarbonat rekommenderas inte för användning med petroleumbaserade vätskor eller andra frätande medel som potentiellt skulle kunna påverka plastmaterialet. De ska förvaras på en ren, torr och säker plats och får inte utsättas för extrema temperaturer.
Produktkod. 17410244
Brand: H-B Instrument™ B618000700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrometrar av polykarbonat rekommenderas inte för användning med petroleumbaserade vätskor eller andra frätande medel som potentiellt skulle kunna påverka plastmaterialet. De ska förvaras på en ren, torr och säker plats och får inte utsättas för extrema temperaturer.
Säkerhet och kvalitetsskydd i ett instrument!
  • Finns i modeller som mäter Baume av sirap och vätskor tyngre än vatten i olika intervall från 0° till 31°
  • Tillverkad av polykarbonatmaterial av optisk kvalitet
  • Hållbar och spricksäker
  • Gjord i USA
  • Lättläst svart skala på gul rygg hjälper till att undvika trötthet i ögonen
  • 255 mm (10 tum) lång
  • Blyfri ballast
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering på 15 °C (60 °F)
Applikationer:
Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin.
Certifieringar:
Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Specifikationer
Typ Areometer
Noggrannhet ±0,2 grader
Ökar 0,2°
Certifikat och efterlevnad Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Längd (metrisk) 255 mm
Typ av ballast Blyfri
Baume Range 0 till 12°
För användning med (applikation) Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SP Bel-Art, H-B DURAC 0/12 Degree Baume Shatterproof Plastic Hydrometer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A