Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet Plast Hydrometrar i vanlig form
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
Sprängsäker polykarbonat förhindrar kontaminering
- Tillverkad av polykarbonatmaterial av optisk kvalitet
- Hållbar och spricksäker
- Gjord i USA
- Finns i modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm3) för en mängd olika vätskor i olika intervall från 1,0 till 1,620
- Lättläst svart skala på gul baksida för att undvika trötthet i ögonen
- 300 mm (12 tum) lång
- Blyfri ballast
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °C)
Applikationer:
Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin.
Certifieringar:
Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Areometer |
| Noggrannhet | ±0,002 |
| Ökar | 0.002 |
| Certifikat och efterlevnad | Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. De är förpackade med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Typ av ballast | Blyfri |
| Baume Range | 1,2 till 1,42 |
| För användning med (applikation) | Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin. |
| Specifik viktområde | 1.200 till 1.420 |