Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Säkerhetsprecisionshydrometrar med kombinerad form, API
Produktkod. 17807671 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
19 till 31° API
29 till 41° API
39 till 51° API
9 till 21° API
Produktkod. 17807671
Brand: H-B Instrument™ B618230200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa kombinerade hydrometrar, med bekväm, inbyggd termometer, mäter den relativa densiteten (specifik vikt) för olja och petroleumrelaterade produkter i olika intervall från -1° till 101 °API
  • Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM termohydrometrar
  • 381 mm (15 tum) lång
  • Blyfri ballast och glas
  • Temperaturstandardisering: 20 °C
  • Termometern innehåller kvicksilverfri, blåsprit organisk vätskefyllning
  • Termometerindelningar: 2°
  • Individuellt serialiserad
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Kvantitet Varje
Typ Säkerhet API Kombinerad form termo-hydrometer
Noggrannhet ±0,1°
Ökar Hydrometer: 0,1° Termometer: 2°
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST
Längd (metrisk) 381 mm
Inkluderar Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
Innehåll och lagring Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer
Typ av ballast Blyfri
För användning med (applikation) Mätning av den relativa densiteten (specifik vikt) av olja och petroleumrelaterade produkter
Specifik viktområde 19 till 31° API
Standardiseringstemperatur 15 °C