Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Säkerhetsprecisionshydrometrar med kombinerad form, API
Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
19 till 31° API
29 till 41° API
39 till 51° API
9 till 21° API
Beskrivning
- Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM termohydrometrar
- 381 mm (15 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Temperaturstandardisering: 20 °C
- Termometern innehåller kvicksilverfri, blåsprit organisk vätskefyllning
- Termometerindelningar: 2°
- Individuellt serialiserad
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Säkerhet API Kombinerad form termo-hydrometer |
| Noggrannhet | ±0,1° |
| Ökar | Hydrometer: 0,1° Termometer: 2° |
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST |
| Längd (metrisk) | 381 mm |
| Inkluderar | Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST |
| Innehåll och lagring | Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer |
| Typ av ballast | Blyfri |
| För användning med (applikation) | Mätning av den relativa densiteten (specifik vikt) av olja och petroleumrelaterade produkter |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur