Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Säkerhet Specifik vikt/Relativ densitet (g/cm 3 ) Termometrar i kombinerad form
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
- Mät specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för en mängd olika vätskor i olika intervall från 0,600 till 2,000
- Överensstämmer med noggrannhetskraven för ASTM termohydrometrar
- 381 mm (15 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
- Termometern innehåller kvicksilverfri blåsprit organisk vätskefyllning
- Termometerindelningar: 2°
- Individuellt serialiserad
Applikationer:
Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Lagring:
Hydrometrar i kombinerad form ska förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Notera:
Bifogade termometrar bör endast användas som en allmän referens. För temperaturkritiska applikationer rekommenderas en kalibrerad standardtermometer.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,002 |
| Ökar | 0.002 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. |
| Längd (metrisk) | 381 mm |
| Innehåll och lagring | Hydrometrar i kombinerad form ska förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| För användning med (applikation) | Används vanligtvis inom industrier som mat och dryck, kemi, farmakologi, transport, kylning och mer. |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 220 |