Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Salt saltlake Hydrometrar i vanlig form
Handla allt SP Scienceware Produkter
Typ:
Hydrometer (% av mättnad)
Hydrometer (viktprocent)
Specifik viktområde:
0 till 100 %
0 till 26,5 %
Noggrannhet:
±0,5 %
±1 %
Ökar:
0.5%
1%
Beskrivning
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hydrometer (viktprocent) |
| Noggrannhet | ±0,5 % |
| Ökar | 0.5% |
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Innehåll och lagring | Salt Brine hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| För användning med (applikation) | Används i olika industrier inklusive mat, fiske och transport. |
| Specifik viktområde | 0 till 26,5 % |