Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) och Baume vanlig hydrometrar: för tunga och lätta vätskor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Noggrannhet:
±0,02
Beskrivning
- Mät specifik vikt/relativ densitet (g/cm 3 ) för vätskor lättare än eller tyngre än vatten inom intervallet 0,700 till 2,00, och Baume i olika intervall
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °F)
- Andra modeller är tillgängliga specifikt för vätskor lättare än vatten eller vätskor tyngre än vatten
Används inom kemi-, farmakologi-, livsmedels- och dryckesindustrin och stärkelseindustrin för att nämna några.
Certifieringar:
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Rekommenderad förvaring
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,02 |
| Ökar | 0.02 |
| Certifikat och efterlevnad | Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . Handinspekterad av amerikanskt kvalitetsteam i exklusivt trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Innehåll och lagring | Vanliga hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer. |
| Baume noggrannhet | ±1° |
| Baume divisioner | 1° |
| Baume Range | 70 till 10° och 0 till 70° |
| För användning med (applikation) | För tunga och lätta vätskor. |
| Specifik viktområde | 0,700 till 2,000 |