Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuellt kalibrerade vätske-i-glas termometrar: partiell nedsänkning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13069142 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +70 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Kalibreringspunkter:
0° , 37° , 56 °C
0° , 50° 100 °C
0° , 60° 120 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Kalibreringspunkter
13069142 -20 °C till +150 °C 0° , 60° 120 °C
17521535 -20 °C till +110 °C 0° , 50° 100 °C
13049142 -10 °C till +70 °C 0° , 37° , 56 °C
3 options
Produktkod. 13069142
Brand: H-B Instrument™ B602020400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuell kalibreringsrapport efter behov för många standarddriftsprocedurer
  • Fyllning: Black spirit
  • Varje termometer är individuellt kalibrerad
  • Celsius-skala
  • Designad för att vara mycket lätt att läsa
  • Byt ut kvicksilvertermometrar med samma noggrannhet utan några risker
  • Ogiftig, ofarlig, biologiskt nedbrytbar
  • NIST-certifierad detaljerad, laminerad kalibreringsrapport
  • Varje termometer har en svart vätska och ett gult bakglas som skapar en distinkt kontrast vilket gör denna termometer mycket lätt att läsa
  • Individuellt kalibrerad till NIST standarder vid specifik temperatur och medföljer NIST kalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen
  • Innehåller en miljövänlig icke-kvicksilvervätska som är giftfri, ofarlig och helt biologiskt nedbrytbar
  • Om vätskan går sönder kan den lätt rengöras med tvål och vatten
  • “Blyfri” , gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Certifikat
Varje termometer inkluderar en termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST™ standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA .
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0° , 60° 120 °C
Certifikat och efterlevnad Varje termometer inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Kvalitet Precision
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (engelska) Totalt 30,08 cm
Längd (metrisk) Totalt 300 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +150 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm