Läs mer
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Individuellt kalibrerad miljövänlig precision vätske-i-glas termometer
Beskrivning
- EnviroKleen™ certifierad termometer har grön, giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe vätska mot blyfritt, vitt bakglas
- Kalibrerad vid 3 punkter (0, 37 och 56 °C)
- Uppfyller myndigheters, utbildnings- och industrimandat att köpa“ Grön” produkter
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Certifikat
Inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA . |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier. |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (engelska) Totalt | 41 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 420 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 61 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -1 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -1 °C till +61° C |
| Noggrannhet | ±0,5 °C |
| Indelning | 0,1 °C |
| Visa mer |