Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Torrblock/inkubatortermometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13596980
Change view
Material:
Glas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
13596980 Glas
15722167 Glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13596980 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B605100100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
EnviroKleen™ -certifierad miljövänlig med 100 % giftfri, ofarlig, biologiskt nedbrytbar vätskefyllning. H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Torrblock/inkubatortermometrar är 175 mm (6,9 tum) vätska-i-glas, 35 mm nedsänkningstermometrar.
  • USA tillverkade termometrar inkluderar Enviro-Safe™ grön vätska mot vitt bakglas
  • EnviroKleen™ -certifierad miljövänlig och förpackad i återvinningsbart Safety-Pak™ förpackning
  • Har samma noggrannhet som liknande kvicksilvertermometrar, med pilindikatorer präglade på glaset vid 25, 30, 37 och 56 °C
  • Individuellt serialiserad och testad i ett trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory
  • Internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier
  • Flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) uttalande om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
  • Mfr. Inga. B60510-0100 har PFA fluorpolymer säkerhetsbeläggning för att hålla vätska och glas inkapslat i händelse av brott
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Längd (engelska) Totalt 6,9 tum.
Längd (metrisk) Totalt 175 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Torrblock/inkubatortermometer, PFA-belagd
Max. Temperatur (metrisk) 57 °C
Min. Temperatur (metrisk) 24 °C
Temperaturområde (metriskt) 24 °C till 57 °C
Noggrannhet 0,5 °C
Indelning 0,5 °C
Nedsänkningslängd 35 mm