Läs mer
H-B Instrument™ Hög precision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Verifieringstermometrar för vätska i glas
Beskrivning
Varje artikel har en °noggrannhet på 0,2 °C (0,4 C för högtemperaturmodellen), individuella serienummer och en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST och DAkkS/PTB.
- Termometerfyllning: Ekologisk
- Divisioner: 0,1
- Flaskstorlek: 60 ml
- Spårbar till DAkkS/PTB
- Ej förcertifierad
Certifikat
NIST spårbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Vätska |
| Flaskstorlek | 60 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005, NIST , DAkkS/PTB |
| För användning med (applikation) | Kylskåp |
| Inkluderar | Flerspråkig instruktioner, noggrannhetsförklaring, PFA Fluoropolymer beläggning |
| Längd (engelska) Totalt | 7,1 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 180 mm |
| Termometerfyllning | Organisk |
| Max. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -2 °C |
| Visa mer |