Läs mer
H-B Instrument™ Hög precision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Verifieringstermometrar för vätska i glas
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13019172 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-2 °C till +10 °C
-25 °C till +5 °C
15 °C till 30 °C
25 °C till 45 °C
95 °C till 115 °C
Noggrannhet:
±0,2 °C
±0,4 °C
För användning med (applikation):
Frysar
Inkubator
Kylskåp
Ugn
Längd (metrisk) Totalt:
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Produktkod. 13019172
Brand: H-B Instrument™ B610010300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar med spårbarhet till NIST , DAkkS/PTB
Varje artikel har en °noggrannhet på 0,2 °C (0,4 C för högtemperaturmodellen), individuella serienummer och en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST och DAkkS/PTB.
  • Termometerfyllning: Ekologisk
  • Divisioner: 0,1
  • Flaskstorlek: 60 ml
  • Spårbar till DAkkS/PTB
  • Ej förcertifierad
Zertifizierungen
NIST spårbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Spezifikation
Flaskfyllning Vätska
Flaskstorlek 60 mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, NIST , DAkkS/PTB
För användning med (applikation) Inkubator
Inkluderar Flerspråkig instruktioner, noggrannhetsförklaring, PFA Fluoropolymer beläggning
Längd (engelska) Totalt 7,1 tum
Längd (metrisk) Totalt 180 mm
Termometerfyllning Organisk
Max. Temperatur (metrisk) 30 °C
Min. Temperatur (metrisk) 15 °C
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 30 °C
Noggrannhet ±0,2 °C
Indelning 0,1 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt