Läs mer
H-B Instrument™ Hög precision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Verifieringstermometrar för vätska i glas
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13029172
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-2 °C till +10 °C
-25 °C till +5 °C
15 °C till 30 °C
25 °C till 45 °C
95 °C till 115 °C
Noggrannhet:
±0,2 °C
±0,4 °C
För användning med (applikation):
Frysar
Inkubator
Kylskåp
Ugn
Längd (metrisk) Totalt:
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Noggrannhet För användning med (applikation) Längd (metrisk) Totalt
13029172 25 °C till 45 °C ±0,2 °C Inkubator 190 mm
13099162 -25 °C till +5 °C ±0,2 °C Frysar 210 mm
13009172 -2 °C till +10 °C ±0,2 °C Kylskåp 180 mm
13019172 15 °C till 30 °C ±0,2 °C Inkubator 180 mm
13039172 95 °C till 115 °C ±0,4 °C Ugn 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13029172 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B610010400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar med spårbarhet till NIST , DAkkS/PTB
Varje artikel har en °noggrannhet på 0,2 °C (0,4 C för högtemperaturmodellen), individuella serienummer och en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST och DAkkS/PTB.
  • Termometerfyllning: Ekologisk
  • Divisioner: 0,1
  • Flaskstorlek: 60 ml
  • Spårbar till DAkkS/PTB
  • Ej förcertifierad
Certifikat
NIST spårbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Specifikationer
Flaskfyllning Vätska
Flaskstorlek 60 mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, NIST , DAkkS/PTB
För användning med (applikation) Inkubator
Inkluderar Flerspråkig instruktioner, noggrannhetsförklaring, PFA Fluoropolymer beläggning
Längd (engelska) Totalt 7,5 tum
Längd (metrisk) Totalt 190 mm
Termometerfyllning Ekologisk, giftfri Enviro-Safe Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 45 °C
Min. Temperatur (metrisk) 25 °C
Temperaturområde (metriskt) 25 °C till 45 °C
Noggrannhet ±0,2 °C
Indelning 0,1 °C