Läs mer
H-B Instrument™ Termometerhållare med flera sond
Product Code. 17551305
Change view
Click to view available options
Längd (engelska):
3 tum
Product Code. Längd (engelska)
17551305 3 tum
1 options
Product Code. 17551305 Supplier H-B Instrument™ Supplier No. B614007100
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
View all promotions
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Kan klippas på valfri bägaresida
  • Tillverkad av SUS304 rostfritt stål
  • Kan hålla upp till fyra termometrar samtidigt med yttermått på 0,14 till 0,16 tum. (3,5 till 4 mm)
  • Storlek: 3L x 1,5 tum. B (76 x 38 mm)
Specifications
För användning med (applikation) Fäst på sidan av valfri bägare, rymmer upp till fyra termometer samtidigt
Längd (metrisk) 76 mm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Hållare
Längd (engelska) 3 tum
För användning med (utrustning) 3,5 till 4 mm multisondtermometer