Läs mer
H-Beta-Ala-pNA HBr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Beta-Ala-pNA HBr |
| CAS | 111196-17-9 |
| Molekylformel | C9 H11 N3 O3 . HBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Monohydrobromide, 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Hydrobromide, H-β-Ala-pNA HBr |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O3.BrH/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,13);1H |
| LEDER | Br.NCCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamide;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.114 |
| Formel vikt | 289.006 |