missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-D-Ala-D-Leu-OH TFA Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-D-Ala-D-Leu-OH TFA Salt |
| CAS | 67392-69-2 |
| Molekylformel | C9 H18 N2 O3 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.C2HF3O2/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10;3-2(4,5)1(6)7/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14);(H,6,7)/t6-,7-;/m1./s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)N)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[[(2R)-2-aminopropanoyl]amino]-4-methyl-pentanoic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.274 |
| Formel vikt | 316.1246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?