Läs mer
H-D-Glu-OBzl, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | H-D-Glu-OBzl |
| CAS | 79338-14-0 |
| Molekylformel | C12H15NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00237065 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(O)CC[C@@H](N)C(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.25 |
| Procent renhet | 97% |