Läs mer
H-D-Trp-OH, MedChemExpress
Produktkod. 16493429
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493429 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16493429 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012479
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-D-Trp-OH
CAS 153-94-6
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N2O2
Löslighetsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (16.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(O)[C@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.23
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism