Läs mer
H-D-Val-D-Val-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-D-Val-D-Val-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O3/c1-5(2)7(11)9(13)12-8(6(3)4)10(14)15/h5-8H,11H2,1-4H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m1/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 216.1474 |
| Frakt skick | Room Temperature |