Beskrivning
Snurra mer med mindre! Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska tillämpningar eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor, allt i en rötor för en centrifug med små utrymmen. Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
- Auto-Lock och Click Seal bioinneslutningslock möjliggör snabba rotorbyten med en hand och locklåsning
- Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
- Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
- Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskopor, set/2 |
| Material | Smidd/bearbetad aluminium med anodiserad beläggning |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | Se Individuell adapterkapacitet |
| Max. Hastighet | 4297 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1 och ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 och Megafuge 16-serien, Thermo Scientific SL 16-serien |
| Vinkel | 90° |
| Certifikat och efterlevnad | Biocontainment Certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioinneslutning | Ja, när det används med bioinneslutningslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |