Läs mer
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Svängskoprotor och tillbehör
Produktkod. 16525311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaska/Centrilab Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Microplate Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbyte O-ringar, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskopor, set/2
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
16525311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, set/2 -
16535311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, set/2 -
16545311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, set/2 Paket med 2
16555311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, set/2 Paket med 2
16575311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaska/Centrilab Adapter, set/2 -
16595301 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross -
16505311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskopor, set/2 -
16515311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2 Paket med 2
16565311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Microplate Adapter, set/2 -
16585311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbyte O-ringar, set/2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16525311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10403.91 SEK
    8635.08 SEK / Paket med 2
    Save 1768.83 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Snurra mer med mindre! Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
Snurra mer med mindre! Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska tillämpningar eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor, allt i en rötor för en centrifug med små utrymmen. Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
  • Auto-Lock och Click Seal bioinneslutningslock möjliggör snabba rotorbyten med en hand och locklåsning
  • Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
  • Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
  • Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, set/2
Material Gjuten polyamid nylon
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 8 x 50 mL konisk varje adapter
Max. Hastighet 4297
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend X1 och ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 och Megafuge 16-serien, Thermo Scientific SL 16-serien
Bioinneslutning Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet Set om 2