Beskrivning
Snurra mer med mindre! Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska tillämpningar eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor, allt i en rötor för en centrifug med små utrymmen. Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
- Auto-Lock och Click Seal bioinneslutningslock möjliggör snabba rotorbyten med en hand och locklåsning
- Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
- Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
- Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, set/2 |
| Material | Gjuten polyamid nylon |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 42 x 5/7 mL blodrör varje adapter |
| Max. Hastighet | 4297 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1 och ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 och Megafuge 16-serien, Thermo Scientific SL 16-serien |
| Bioinneslutning | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | Set om 2 |