Läs mer
Thermo Scientific™ H-Flex HS4 Swinging Hop Rotor med SlideCoat för 4 L General Purpose X Pro och ST Plus Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska applikationer eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor i en rotor vid 7197xg i 4 L högpresterande centrifuger för allmänna ändamål.
- Auto-Lock möjliggör snabba rotorbyten med en hand
- Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
- Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
- Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 16 x 50 ml eller 36 x 15 ml koniska rör, 66 x 10 ml eller 84 x 5/7 ml blodrör |
| Max. RCF | 7,197 x g |
| Max. Hastighet | 6,100 rpm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall X4 Pro, Sorvall X4 F Pro, Multifuge X4 Pro, Multifuge X4 F Pro, Sorvall ST4 Plus, Sorvall ST4F Plus, Megafuge ST4 Plus, Megafuge ST4F Plus |
| Inkluderar | Vindruta, rotorkors och skopor, 10 mikrobrunnsmikroplattor, 2 djupbrunnsplattor |
| Bioinneslutning | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |