Läs mer
H-Glu-Lys-Oh, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Glu-Lys-Oh |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O5/c12-6-2-1-3-8(11(18)19)14-10(17)7(13)4-5-9(15)16/h7-8H,1-6,12-13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 275.1481 |
| Frakt skick | Room Temperature |