Läs mer
H-Glu(OBzl)-OH, TRC
Produktkod. 30390280
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30390280 500 mg
1 options
Produktkod. 30390280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG598170500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Glu(OBzl)-OH
CAS 1676-73-9
Molekylformel C42 H70 O11
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzyl glutamate, (2S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, 5-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl glutamate, gamma-Benzylglutamic acid, NSC 9969
InChI formel InChI=1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,36-,37-,39+,40?,41+,42?/m1/s1
LEDER CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@H](CC)[C@@H]2O[C@@]3(OC4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CCC(O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@@H](C)C[C@H]2C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4R,6S)-6-[(3S,7R,9R,10R,12S,15R)-3-[(2R,6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]-15-hydroxy-3,10,12-trimetyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-metyl-5-oxooctan-2-yl]-5-metyloxan-2-yl]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 750.999
Formel vikt 750.492