Läs mer
H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 238.1084 |
| Frakt skick | Room Temperature |