Läs mer
H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride, TRC
Produktkod. 30240888
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30240888 500 mg
30240594 250 mg
30240882 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30240888 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG598243500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108607-02-9
Molekylformel C9H18N2O3 .HCl
Molekylvikt (g/mol) 238.71
Synonym (4S)-4,5-diamino-5-oxo-1,1-dimethylethyl Ester Pentanoic Acid Monohydrochloride;
IUPAC-namn tert-butyl (4S)-4,5-diamino-5-oxopentanoate;hydrochloride
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(=O)N
Specifica
Kemiskt namn eller material H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 238.1084
Frakt skick Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.