Läs mer
H-Glu(OtBu)-OMe.HCl, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Glu(OtBu)-OMe.HCl |
| CAS | 6234-01-1 |
| Molekylformel | C10H20ClNO4 |
| MDL-nummer | MFCD00153438 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C(OC)[C@@H](N)CCC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.72 |
| Procent renhet | 98% |