Läs mer
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.0% |
| CAS | 14379-76-1 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.23 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Glycyl-glycyl-L-proline |