Läs mer
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH
Produktkod. 16487257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16487257 5 mg
1 options
Produktkod. 16487257 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY111922
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH is a peptide with 3 amino acid.
Specifikationer
Renhet 97.0%
CAS 14379-76-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 229.23 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Glycyl-glycyl-L-proline